Learn More
β-Decitabina-3',5'-bis(4-clorobenzoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 1034301-08-0 |
| Fórmula molecular | C22 H18 Cl2 N4 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzoato de [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-il)-3-(4-clorobenzoil)oxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 505.308 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.06 |