Learn More
Decloro trazodona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 62337-66-0 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N5 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Trazodone Hydrochloride Imp. B (BP), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]- (9CI, ACI), 2-[3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one (ACI), 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one, Dechloro Trazodone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N5O/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2 |
| SMILES | O=C1N(CCCN2CCN(CC2)c3ccccc3)N=C4C=CC=CN14 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(4-fenilpiperazin-1-il)propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 337.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1903 |