Learn More
Clorhidrato de decloro trazodona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dechloro Trazodone Hydrochloride |
| CAS | 1263278-93-8 |
| Fórmula molecular | C19H23N5O • xHCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N5O.ClH/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17;/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2;1H |
| SMILES | O=C1N2C(C=CC=C2)=NN1CCCN3CCN(C4=CC=CC=C4)CC3.[HCl] |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(3-(4-fenilpiperazin-1-il)propil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 373.88 |