Learn More
Descloro-Rivaroxaban, TRC
Código de producto. 30133199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133199 1 g 1 g
30008418 50 mg 50 miligramos
30005218 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2266101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1415566-28-7
Fórmula molecular C19 H19 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 401.44
Sinónimo N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, Dechloro-Rivaroxaban
Nombre IUPAC N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxamorfolina 4-il)fenil]-1,3-oxazolidina-5-il]metiltiofeno-2-carboxamida
SMILES O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4cccs4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O5S/c23-17-12-26-8-7-21(17)13-3-5-14(6-4-13)22-11-15(27-19(22)25)10-20-18(24)16-2-1-9-28-16/h1-6,9,15H,7-8,10-12H2,(H,20,24)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1045
Porcentaje de pureza >95%