Learn More
Decloro Haloperidol, TRC
Código de producto. 30137570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137570 250 mg 250 miligramos
30008054 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3109-12-4
Fórmula molecular C21H24FNO2
Peso molecular (g/mol) 341.42
Sinónimo 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinyl)-1-butanone, Dechlorohaloperidol, R 1838, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)butan-1-one
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-hidroxi-4-fenilpiperidina-1-il)butan-1-uno
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechloro Haloperidol (Haloperidol Impurity B)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24FNO2/c22-19-10-8-17(9-11-19)20(24)7-4-14-23-15-12-21(25,13-16-23)18-5-2-1-3-6-18/h1-3,5-6,8-11,25H,4,7,12-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1791