Learn More
Decanoato de Haloperidol Descloro, TRC
Código de producto. 30011742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011742 100 mg 100 miligramos
30012393 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226510100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797824-64-6
Fórmula molecular C31H42FNO3
Peso molecular (g/mol) 495.67
Sinónimo 1-(4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl)-4-phenylpiperidin-4-yl Decanoate
Nombre IUPAC 1-(4-(4-fluorofenil)-4-oxobutilo)-4-fenilpiperidina-4-il decanoato
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)F)CCCN(CC2)CCC2(C3=CC=CC=C3)OC(CCCCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechloro Haloperidol Decanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H42FNO3/c1-2-3-4-5-6-7-11-16-30(35)36-31(27-13-9-8-10-14-27)21-24-33(25-22-31)23-12-15-29(34)26-17-19-28(32)20-18-26/h8-10,13-14,17-20H,2-7,11-12,15-16,21-25H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.31