Learn More
Decloroclonixin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dechloro Chlonixin |
| CAS | 17782-05-7 |
| Fórmula molecular | C13H12N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid, 2-o-Toluidino-nicotinic Acid, 2-(2-Methylanilino)nicotinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O2/c1-9-5-2-3-7-11(9)15-12-10(13(16)17)6-4-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | Cc1ccccc1Nc2ncccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-metilanilino)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 228.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0899 |