Learn More
Declorano A, TRC
Código de producto. 17958394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958394 1 mg 1 miligramo
17928674 25 mg 25 miligramos
17948304 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17958394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2262151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13560-89-9
Fórmula molecular C18 H12 Cl12
Peso molecular (g/mol) 653.72
Sinónimo 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-Dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-Dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctane, Bis(hexachlorocyclopentadieno)cyclooctane, Dechloran A, Dechlorane Plus, Dechlorane Plus 1000, Dechlorane Plus 25, Dechlorane Plus 2520, Dechlorane Plus 35, Dechlorane Plus 515, Dodecachlorodimethanodibenzocyclooctane, Dodecachlorododecahydrodimethanodibenzocyclooctane, Dodecachlorododecahydrodimethanodibenzocyclooctene
Nombre IUPAC 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieno
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3CCC4C(CCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl)[C@@]5(Cl)C(=C(Cl)[C@]4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechlorane A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Cl12/c19-9-10(20)15(25)7-3-4-8-6(2-1-5(7)13(9,23)17(15,27)28)14(24)11(21)12(22)16(8,26)18(14,29)30/h5-8H,1-4H2/t5?,6?,7?,8?,13-,14-,15+,16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.7201
Porcentaje de pureza >95%