Learn More
Declorano A, TRC
Product Code. 17928674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17928674 25 mg 25 miligramos
17948304 10 mg 10 miligramos
17958394 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17928674 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD22621525MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13560-89-9
Fórmula molecular C18 H12 Cl12
Peso molecular (g/mol) 653.72
Sinónimo 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-Dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-Dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctane, Bis(hexachlorocyclopentadieno)cyclooctane, Dechloran A, Dechlorane Plus, Dechlorane Plus 1000, Dechlorane Plus 25, Dechlorane Plus 2520, Dechlorane Plus 35, Dechlorane Plus 515, Dodecachlorodimethanodibenzocyclooctane, Dodecachlorododecahydrodimethanodibenzocyclooctane, Dodecachlorododecahydrodimethanodibenzocyclooctene
Nombre IUPAC 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieno
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3CCC4C(CCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl)[C@@]5(Cl)C(=C(Cl)[C@]4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Dechlorane A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12Cl12/c19-9-10(20)15(25)7-3-4-8-6(2-1-5(7)13(9,23)17(15,27)28)14(24)11(21)12(22)16(8,26)18(14,29)30/h5-8H,1-4H2/t5?,6?,7?,8?,13-,14-,15+,16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.7201
Porcentaje de pureza >95%