Learn More
Declorano 604 Componente A, TRC
Código de producto. 30132675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132675 50 mg 50 miligramos
30006134 10 mg 10 miligramos
30003724 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22621050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34571-16-9
Fórmula molecular C13H4Br4Cl6
Peso molecular (g/mol) 692.5
Sinónimo 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Tetrabromophenyl)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene, Hexachlorocyclopentadiene-tetrabromostyrene Adduct;
Nombre IUPAC (5R)-1,2,3,4,7,7-hexacloro-5-(2,3,5,6-tetrabromofenilo)biciclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES ClC12C(Cl)=C(Cl)C(C2(Cl)Cl)(Cl)C[C@@H]1C3=C(Br)C(Br)=CC(Br)=C3Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechlorane 604 Component A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H4Br4Cl6/c14-4-1-5(15)8(17)6(7(4)16)3-2-11(20)9(18)10(19)12(3,21)13(11,22)23/h1,3H,2H2/t3-,11?,12?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.52
Porcentaje de pureza >95%