Learn More
Declorano 603, TRC
Código de producto. 30133505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133505 100 mg 100 miligramos
30134487 50 mg 50 miligramos
30041374 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226205100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13560-92-4
Fórmula molecular C17 H8 Cl12
Peso molecular (g/mol) 637.68
Sinónimo 1,4:5,8:9,10-Trimethanoanthracene, 1,2,3,4,5,6,7,8,12,12,13,13-dodecachloro-1,4,4a,5,8,8a,9,9a,10,10a-decahydro-, 1,2,3,4,5,6,7,8,12,12,13,13-Dodecachloro-1,4,4a,5,8,8a,9,9a,10,10a-decahydro-1,4:5,8:9,10-trimethanoanthracene, Dec 603, Dechlorane 603
Nombre IUPAC rac-(3R,6S,10R,13S)-3,4,5,6,10,11,12,13,16,16,17,17-dodecaclorohexaciclo[6.6.1.13,6.110,13.02,7.09,14]heptadeca-4,11-diene
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3[C@@H]4C[C@H](C3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl)C5C4[C@@]6(Cl)C(=C(Cl)[C@]5(Cl)C6(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechlorane 603
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H8Cl12/c18-8-10(20)14(24)6-3-1-2(4(6)12(8,22)16(14,26)27)5-7(3)15(25)11(21)9(19)13(5,23)17(15,28)29/h2-7H,1H2/t2-,3+,4?,5?,6?,7?,12-,13+,14+,15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.6888
Porcentaje de pureza >95%