Learn More
Declorano 602, TRC
Código de producto. 30138273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138273 50 mg 50 miligramos
17924475 10 mg 10 miligramos
17953395 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22620050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31107-44-5
Fórmula molecular C14 H4 Cl12 O
Peso molecular (g/mol) 613.62
Sinónimo 1,4:6,9-Dimethanodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8,9,10,10,11,11-dodecachloro-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydro-, 1,2,3,4,6,7,8,9,10,10,11,11-Dodecachloro-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydro-1,4:6,9-dimethanodibenzofuran, Dec 602, Dechlorane 602
Nombre IUPAC 1,4,5,6,7,11,12,13,14,14,15,15-dodecacloro-9-oxapentecyclo[9.2.1.14,7.02,10.03,8]Pentadeca-5,12-diene
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H](O[C@H]4[C@@H]3[C@]5(Cl)C(=C(Cl)[C@@]4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechlorane 602
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H4Cl12O/c15-3-5(17)11(21)7-1(9(3,19)13(11,23)24)2-8(27-7)12(22)6(18)4(16)10(2,20)14(12,25)26/h1-2,7-8H/t1-,2+,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.6524
Porcentaje de pureza >95%