Learn More
Decernotinib, MedChemExpress
Código de producto. 16483306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483306 25 mg 25 miligramos
16455188 10 mg 10 miligramos
16451407 50 mg 50 miligramos
16450166 2 mg 2 miligramos
16407917 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12469
MedChemExpress Decernotinib is a potent, orally active JAK3 inhibitor, with Kis of 2.5, 11, 13 and 11 nM for JAK3, JAK1, JAK2, and TYK2, respectively.
Decernotinib is a potent, orally active JAK3 inhibitor, with Kis of 2.5, 11, 13 and 11 nM for JAK3, JAK1, JAK2, and TYK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decernotinib
Forma física Solid
CAS 944842-54-0
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F3N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo VX-509 VRT-831509
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.43 mM)
SMILES C[C@](C(NCC(F)(F)F)=O)(CC)NC1=NC(C2=CNC3=NC=CC=C32)=NC=C1
Peso molecular (g/mol) 392.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.38
Porcentaje de pureza 98.0%