Learn More
Sal de sulfato de S-adenosilmetionina descarboxilada, TRC
Código de producto. 30007189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007189 10 mg 10 miligramos
30004369 2.5 mg 2.50 miligramo
17968874 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22200010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67380-81-8
Fórmula molecular C14H23N6O3S • H2SO4 • HSO4-
Peso molecular (g/mol) 355.4498079706
Sinónimo 5'-[(3-aminopropyl)methylsulfonio]-5'-deoxy-adenosine Sulfate (Salt) Sulfate (Salt) (1:1:1), (-)-S-Adenosyl-(5')-3-methylthiopropylamine Sulfate Salt, Decarboxylated AdoMet Sulfate Salt, S-Adenosyl-3-methylthiopropylamine Sulfate Salt, S-Adenosyl-L-methionamine Sulfate Salt, S-Adenosylmethionamine Sulfate Salt, S-Methyl-S-adenosylhomocysteamine Sulfate Salt, S-Methyladenosylhomocysteamine Sulfate Salt, dAdoMet Sulfate Salt;
Nombre IUPAC 3-aminopropil-[[(2S,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxilán-2-il]metilsulfanio-metilsulfanio; sulfato de hidrógeno; Ácido sulfúrico
SMILES O=S(=O)(O)[O-].NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C[S+](C)CCCN)O3.[H2SO4]
Specifica
Nombre del producto químico o material Decarboxylated S-Adenosylmethionine Sulfate Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N6O3S.2H2O4S/c1-24(4-2-3-15)5-8-10(21)11(22)14(23-8)20-7-19-9-12(16)17-6-18-13(9)20;2*1-5(2,3)4/h6-8,10-11,14,21-22H,2-5,15H2,1H3,(H2,16,17,18);2*(H2,1,2,3,4)/q+1;;/p-1/t8-,10-,11-,14-,24?;;/m1../s1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.