Learn More
Descarboxilo Ofloxacina, TRC
Código de producto. 30138359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138359 25 mg 25 miligramos
30132514 250 mg 250 miligramos
30004749 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21540025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123155-82-8
Fórmula molecular C17 H20 F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 317.36
Sinónimo (RS)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one, Ofloxacin Imp. B (EP)
Nombre IUPAC (RS)-9-Fluoro-3-metil-10-(4-metilpiperazina-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-7-una
SMILES CC1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C=CN1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20FN3O2/c1-11-10-23-17-15-12(14(22)3-4-21(11)15)9-13(18)16(17)20-7-5-19(2)6-8-20/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.154