Learn More
Descarboxiltianeptina-d12 nitrilo, TRC
Código de producto. 30366083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30366083 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2216021MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Decarboxy Tianeptine-d12 Nitrile
CAS 1216525-46-0
Fórmula molecular C21H12D12ClN3O2S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-1-Heptanenitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24ClN3O2S/c1-25-19-10-6-5-9-17(19)21(24-14-8-4-2-3-7-13-23)18-12-11-16(22)15-20(18)28(25,26)27/h5-6,9-12,15,21,24H,2-4,7-8,14H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,7D2,8D2,14D2
SMILES [2H]C([2H])(NC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
Nombre IUPAC 7-[(3-cloro-6-metil-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzotiazepin-11-il)amino]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecadeuterioheptanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 430.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.2031
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.