Learn More
Moxifloxacina decarboxy, TRC
Código de producto. 30010177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010177 10 mg 10 miligramos
30009130 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22155010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1322062-57-6
Fórmula molecular C20 H24 F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 357.42
Sinónimo 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4(1H)-quinolinone, Decarboxy Moxifloxacin
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrrol[3,4-b]piridina-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxiquinolina-4-uno
SMILES COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C=CN(C5CC5)c14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decarboxy Moxifloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24FN3O2/c1-26-20-18-14(17(25)6-8-24(18)13-4-5-13)9-15(21)19(20)23-10-12-3-2-7-22-16(12)11-23/h6,8-9,12-13,16,22H,2-5,7,10-11H2,1H3/t12-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1853
Porcentaje de pureza >95%