Learn More
Decarboxy Ciprofloxacina, TRC
Código de producto. 30135725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135725 100 mg 100 miligramos
30010424 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD220500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105394-83-0
Fórmula molecular C16 H18 F N3 O
Peso molecular (g/mol) 287.33
Sinónimo 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one, Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. E (EP), Decarboxylated Ciprofloxacin
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6-fluoro-7-piperazina-1-ilquinolina-4-uno
SMILES Fc1cc2C(=O)C=CN(C3CC3)c2cc1N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O/c17-13-9-12-14(10-15(13)19-7-4-18-5-8-19)20(11-1-2-11)6-3-16(12)21/h3,6,9-11,18H,1-2,4-5,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1434