Learn More
Decarboxamida Meprobamato, TRC
Código de producto. 30134200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134200 50 mg 50 miligramos
30133947 100 mg 100 miligramos
30003213 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21300050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1471-56-3
Fórmula molecular C8 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Sinónimo 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol Monocarbamate, Carbamic Acid 2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl Ester, NSC 108719, Carisoprodol Related Compound A
Nombre IUPAC [2-(hidroximetil)-2-metilpentilo] carbamato
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-hydroxymethyl-2-methylpentyl carbamate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO3/c1-3-4-8(2,5-10)6-12-7(9)11/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1208
Porcentaje de pureza >95%