Learn More
Diclorhidrato de decarbonil ropinirol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decarbonyl Ropinirole Dihydrochloride |
| CAS | 1346603-36-8 |
| Fórmula molecular | C15 H26 N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-6-(2-dipropylaminoethyl)phenyl)methanol Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26N2O/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(16)14(13)12-18/h5-7,18H,3-4,8-12,16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)CCc1cccc(N)c1CO |
| Nombre IUPAC | [2-amino-6-[2-(dipropilamino)etil]fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.205 |