Learn More
Decarbonil Rivaroxaban, TRC
Código de producto. 30007471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007471 25 mg 25 miligramos
30005300 5 mg 5 miligramos
30003588 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21325025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721401-53-2
Fórmula molecular C18 H20 Cl N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 409.89
Sinónimo 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophencarboxamide, 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophenecarboxamide
Nombre IUPAC 5-cloro-N-[(2R)-2-hidroxi-3-[4-(3-oxamorfolina-4-il)anilino]propil]tiofeno-2-carboxamida
SMILES O[C@@H](CNC(=O)c1ccc(Cl)s1)CNc2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20ClN3O4S/c19-16-6-5-15(27-16)18(25)21-10-14(23)9-20-12-1-3-13(4-2-12)22-7-8-26-11-17(22)24/h1-6,14,20,23H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.0863
Porcentaje de pureza >95%