Learn More
Decapreno-Beta-caroteno (grado técnico), TRC
Código de producto. 30136565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136565 100 mg 100 miligramos
30007672 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD212900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5940-03-4
Fórmula molecular C50 H68
Peso molecular (g/mol) 669.07
Sinónimo 1,1'-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl]bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, (all-E)-1,1'-(3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, C50-β-Carotene
Nombre IUPAC 2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-hexametil-26-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)hexacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-tridecaenilo]-1,3,3-trimetil-ciclohexeno
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decapreno-beta-Carotene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C50H68/c1-39(23-15-25-41(3)27-17-29-43(5)33-35-47-45(7)31-19-37-49(47,9)10)21-13-14-22-40(2)24-16-26-42(4)28-18-30-44(6)34-36-48-46(8)32-20-38-50(48,11)12/h13-18,21-30,33-36H,19-20,31-32,37-38H2,1-12H3/b14-13+,23-15+,24-16+,27-17+,28-18+,35-33+,36-34+,39-21+,40-22+,41-25+,42-26+,43-29+,44-30+
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.5321