Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos de retirada de tapones 500/550, 12 canales
Código de producto. 15715962
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Dispositivo de retirada de tapones 500
Dispositivo de retirada de tapones 550 con lector de códigos de barras integrado
Kit adaptador, 48 Nunc
Kit de adaptador para tubos 2D con tapón de rosca 96 Matrix
Kit de adaptador, tapón de perfil bajo de matriz 96
Portatapón 48 Nunc externo, reutilizable
Portatapón 48 Nunc interno, reutilizable
Soporte para tapones 96, desechable
Tubos de almacenamiento compatibles:
Tapones para tubos con tapón de rosca Matrix
Tubos Nunc Cryobank (2 mL)
Tubos Nunc Cryobank y universales (2 mL)
Tubos Nunc Cryobank y universales de 1,8 mL
Tubos con tapón de rosca Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubos Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), tubos Nunc Universal (1,8, 2 ml)
Tubos con tapón de rosca Matrix (0,2 ml)
Tubos con tapón de rosca Matrix (0,5 ml)
Formato de destapado:
48 canales
96 canales
Formato de 96, formato de 48
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tubos de almacenamiento compatibles Formato de destapado Tamaño de la unidad
15715962 Dispositivo de retirada de tapones 500 Tubos con tapón de rosca Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubos Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), tubos Nunc Universal (1,8, 2 ml) Formato de 96, formato de 48 cada uno
16257831 Dispositivo de retirada de tapones 550 con lector de códigos de barras integrado Tubos con tapón de rosca Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubos Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), tubos Nunc Universal (1,8, 2 ml) Formato de 96, formato de 48 cada uno
15725962 Kit de adaptador para tubos 2D con tapón de rosca 96 Matrix Tubos con tapón de rosca Matrix (0,5 ml) 96 canales cada uno
16267831 Kit de adaptador, tapón de perfil bajo de matriz 96 Tubos con tapón de rosca Matrix (0,2 ml) 96 canales cada uno
16851796 Kit adaptador, 48 Nunc Tubos Nunc Cryobank (2 mL) 48 canales cada uno
16287831 Soporte para tapones 96, desechable Tapones para tubos con tapón de rosca Matrix 96 canales paquete de 20
16861796 Portatapón 48 Nunc externo, reutilizable Tubos Nunc Cryobank y universales de 1,8 mL 48 canales cada uno
16871796 Portatapón 48 Nunc interno, reutilizable Tubos Nunc Cryobank y universales (2 mL) 48 canales cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15715962 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4117500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Colocación y retirada automática de tapones de los tupos con tapón de rosca Thermo Scientific;trade; en gradillas ANSI con la tecnología de cambio rápido para laboratorios de medio a alto rendimiento.
Coloque y retire tapones automáticamente en los tubos Thermo Scientific™ Matrix™ and Thermo Scientific™ Nunc™ con tapones de rosca superior en gradillas ANSI con Thermo Scientific™ Decapper 500. La tecnología de cambio rápido permite a los investigadores que utilizan tubos Matrix y Nunc cambiar sin problemas entre los estilos de tapa y gradilla con un cambio rápido de los adaptadores de tapón. El dispositivo de retirada de tapones se ha diseñado de forma experta teniendo en cuenta la eficacia del flujo de trabajo; no requiere separadores al cambiar entre gradillas Matrix y Nunc, y permite la colocación vertical y horizontal de las gradillas con retirada de tapones fila por fila para adaptarse a cualquier preferencia de flujo de trabajo. El dispositivo de retirada de tapones 550 incluye un lector de código de barras integrado, lo que elimina la necesidad de utilizar instrumentos adicionales.
Tecnología de cambio rápido
  • Colocación y retirada de tapones Matrix y Nunc, en gradillas de formato 96 o 48 con el mismo instrumento, intercambiando adaptadores de tapones en la cabeza de la unidad, eliminando la necesidad de otro instrumento de retirada de tapones
  • El cambio de adaptador es una manipulación manual rápida y sin necesidad de hardware extra
Diseño industrial modular
  • La plataforma giratoria permite fácilmente cualquier orientación de rack para pipeteo o acceso robótico
  • No se necesitan espaciadores para variar las alturas entre gradillas y tubos Matrix y Nunc
  • Ajuste especial del modo de bucle de hilera diseñado para permitir el pipeteo manual en el proceso de retirada de tapones.
  • El modo seguro permite un enroscado óptimo durante el tapado, de modo que las roscas no se cruzan provocando un tapado no seguro
  • El cabezal de retirada de tapones se retira fácilmente para el mantenimiento y el servicio
Interfaz de usuario de pantalla táctil
  • La interfaz gráfica de usuario acelera el aprendizaje y es intuitiva para todos los tipos de usuario
  • Programación directamente en la pantalla táctil, no es necesario un PC para programar la retirada de tapones
  • Colocación flexible de la pantalla para la adaptación del flujo de trabajo
Diagnóstico remoto y fácil mantenimiento
  • Los datos del instrumento se pueden exportar para solucionar problemas mediante asistencia técnica remota
  • El cabezal extraíble se puede reparar o cambiar sin necesidad de enviar la unidad completa de vuelta o con servicio in situ
Compliance
Declaración de conformidad
Warranty
Sujeto a la garantía limitada estándar de 12 meses de Thermo Fisher Scientific™.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tubos de almacenamiento compatibles Tubos con tapón de rosca Matrix (0,2, 0,5, 1 ml), tubos Nunc Cryobank (0,5, 1, 2 ml), tubos Nunc Universal (1,8, 2 ml)
Formato de destapado Formato de 96, formato de 48
Descripción Dispositivo de retirada de tapones 500
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 37,4 x 45,2 cm
Requisitos eléctricos Consumo máx. de energía de 200 VA
Peso neto (imperial) 49,6 lb
Peso neto (métrico) 22,5 kg
Funcionamiento Interfaz de usuario de pantalla táctil
Fuente de alimentación Fusible en miniatura, 4A, 5 x 20 mm, retardo T, L, 250 VCA
Tensión 110 V CA y 230 V CA, fluctuación de tensión ≤ ± 10 %
Frecuencia 50/60 Hz (± 5 %)