Learn More
Gilac™ Tina de decantación
Código de producto. 16254011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
4,5 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
16254011 4,5 gal cada uno
1 options
Código de producto. 16254011 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G161574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.36€
    28.17€ / paquete de 1
    Ahorro 11.19€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Tina decantadora de alta resistencia.
  • Tina decantadora de alta resistencia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Cierre incluido N.º
Tipo de producto Tina de decantación
Capacidad (imperial) 4,5 gal
Capacidad (métrico) 17 L
Color Borgoña
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de alimentos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Temperatura máxima 90 °C
Forma Redondo
Longitud (imperial) 18,9 in
Longitud (métrico) 480 mm
Anchura (imperial) 17,1 in
Anchura (métrico) 435 mm
Altura (imperial) 6,9 in
Altura (métrico) 175 mm
Diámetro interior (imperial) 12,6 in
Diámetro interior (métrico) 320 mm
Peso (imperial) 2.416 lb.
Peso (métrico) 1.096 kg