Learn More
Cloruro de Decanoil-L-carnitina, TRC
Código de producto. 30132820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132820 2.5 g 2.50 g
30008177 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2125802.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369651-88-7
Fórmula molecular C17H34ClNO4
Peso molecular (g/mol) 351.91
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride
Nombre IUPAC (3R)-3-decanoiloxi-4-(trimetilazianioli)butanoato; Cloruro
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@]3(C)[C@@H]4[C@@H](CC[C@H]3C1)[C@H]5[C@@](CC4)(C)[C@@H](O)[C@@H](N6CCCCC6)C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoyl-L-carnitine Chloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1