Learn More
Cloruro de decanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decanoyl Chloride |
| CAS | 112-13-0 |
| Fórmula molecular | C10H19ClO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Capric Acid Chloride, Capric Chloride, Caprinoyl Chloride, Decanoic Acid Chloride, n-Decanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de decanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1124 |