Learn More
Cloruro de decanoilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081880 100 g Frasco de vidrio 100 g
10781431 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161191000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-13-0
Fórmula molecular C10H19ClO
Peso molecular (g/mol) 190.71
Número MDL MFCD00000771
Clave InChI IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
Nombre IUPAC cloruro de decanoilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoyl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -34.5°C
Color Marrón a blanco
Densidad 0.9190g/mL
Punto de ebullición 232.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8COCl
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 356
Gravedad específica 0.919
Información de solubilidad Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.71
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decanoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.