Learn More
Decanoil-10,10,10,d3-L-carnitina cloruro, TRC
Código de producto. 30361266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361266 2.5 mg 2.50 miligramo
30360032 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2125822.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1297271-50-1
Fórmula molecular C17H31D3ClNO4
Peso molecular (g/mol) 354.93
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride-d3
Nombre IUPAC (R)-3-carboxi-2-((decanoil-10,10,10-d3)oxi)-N,N,N,N-trimetilpropano-1-cloruro de amino
SMILES O=C(O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C)CCCCCCCCC([2H])([2H])[2H].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoyl-10,10,10,d3-L-carnitine Chloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.23