Learn More
Decanofenona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377046 5 g 5 g
11387046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06923.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6048-82-4 | C16H24O | 232.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6048-82-4
Fórmula molecular C16H24O
Peso molecular (g/mol) 232.37
Número MDL MFCD00009582
Clave InChI QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
Nombre IUPAC 1-fenildecan-1-ona
SMILES CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanophenone
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 165°C to 167°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2048790
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Porcentaje de pureza ≥98%