Learn More
Ácido decanoico-d19, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Decanoic acid-d19 |
| CAS | 88170-22-3 |
| Fórmula molecular | C10 D19 H O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Decanoic-d19 acid (9CI, ACI), d19-Decanoic acid, Nonadecadeuteriodecanoic acid, Decanoic acid D19 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecadeuteriodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.2656 |