Learn More
Ácido decanoico, TRC
Código de producto. 30365476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365476 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30365476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21252510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capric Acid
CAS 334-48-5
Fórmula molecular C10 H20 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Decanoic acid, 1-Nonanecarboxylic acid, Caprates, Capric acid, Caprinic acid, Caprynic acid, Decoic acid, Decylic acid, Edenor C 10-98-100, Emery 659, Lunac 10-95, Lunac 10-98, Lunac 10-98E, NAA 102, NSC 5025, Palamac 99-10, Palmac 99-10, Prifac 2906, Prifac 296, n-Capric acid, n-Decanoic acid, n-Decoic acid, n-Decylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido decanoico
Peso molecular (g/mol) 172.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463