Learn More
Decanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16443449
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16443449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16443449 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015309
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoic acid
CAS 334-48-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H20O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (754.63 mM)
SMILES CCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 172.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism