Learn More
Ácido decanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452517 250g 250 g
11442517 1000g 1000 g
11462517 5000g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14788.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.24€
    37.65€ / 250 g
    Ahorro 7.59€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Decanoic acid is used in perfumes, resins, lubricants, greases, dyes, plastics, pharmaceuticals and food additives. It is involved in the preparation of wetting agents and sodium deconate, which is an active component in soap. It is also used as a plasticizer and as an absorption enhancer in guinea pig skin experiments. Further, it is employed in the generation of esters for artificial fruit flavors. In addition to this, it is used in agricultural chemicals, lubricant additives and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido decanoico se utiliza en perfumes, resinas, lubricantes, grasas, colorantes, plásticos, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios. Participa en la preparación de agentes humectantes y deconato de sodio, que es un componente activo del jabón. También se utiliza como plastificante y como potenciador de absorción en experimentos dermatológicos con conejillos de indias. Además, se emplea en la generación de ésteres para los sabores artificiales de la fruta. Además, se utiliza en productos químicos agrícolas, aditivos lubricantes y agentes activos de superficie.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, cloroformo, disulfuro de carbono, éter etílico, etanol, ácido nítrico diluido y la mayoría de disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con bases, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334-48-5
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.268
Número MDL MFCD00004441
Clave InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
Nombre IUPAC ácido decanoico
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoic Acid
Punto de fusión De 29 °C a 33 °C
Punto de ebullición De 268 °C a 270 °C
Densidad 0,893
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación 147 °C (296 °F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1754556
Índice Merck 14,1758
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid