Learn More
Ácido decanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722211 500g Frasco de vidrio 500 g
10114090 100 g Frasco de vidrio 100 g
10014823 1kg Frasco de vidrio 1 KG
10465125 2,5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10722211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167275000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334-48-5
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.268
Número MDL MFCD00004441
Clave InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
Nombre IUPAC ácido decanoico
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión De 30,0 °C a 32,0 °C
Punto de ebullición De 268,0 °C a 270,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Índice Merck 15, 1760
Información de solubilidad Solubilidad en agua:0,15 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en hno3 diluido, soluble en etanol, éter, cloroformo, benceno y disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 0.8900g/mL
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación de 150 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Gravedad específica 0,89
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid