Learn More
Ácido Decanoico-1,2-13C2, TRC
Código de producto. 30363509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363509 5 mg 5 miligramos
30360368 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2125275MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287111-30-2
Fórmula molecular C8 13C2 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 174.25
Sinónimo 1-Decanoic Acid-13C2, 1-Nonanecarboxylic Acid-13C2, Capric Acid-13C2, Caprinic Acid-13C2, Caprynic Acid-13C2, Decoic Acid-13C2, Decylic Acid-13C2, Emery 659-13C2, Lunac 10-95-13C2, Lunac 10-98-13C2, Lunac 10-98E-13C2, NAA 102-13C2, NSC 5025-13C2, Prifac 2906-13C2, Prifac 296-13C2, n-Capric Acid-13C2, n-Decanoic Acid-13C2, n-Decoic Acid-13C2, n-Decylic Acid-13C2
Nombre IUPAC (1,2-^{13}C_{2})ácido decanoico
SMILES CCCCCCCC[13CH2][13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoic Acid-1,2-13C2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.153