Learn More
Ácido decanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 62716-49-8 |
| Fórmula molecular | C10 D2 H18 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Decanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Decanoic acid-2,2-d2, α-Dideuterodecanoic acid, Decanoic-2,2-D2 acid, 2,2-Dideuteriodecanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2769 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1589 g/mol |
| Mostrar más |