Learn More
Ácido decanoico-10,10,10-d3, TRC
Código de producto. 30361854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30361854 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21252810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoic-10,10,10-d3 Acid
CAS 102611-15-4
Fórmula molecular C10 D3 H17 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decoic Acid-d3, Decylic Acid-d3, Emery 659-d3, Lunac 10-95-d3, Lunac 10-98-d3, Lunac 10-98E-d3, NAA 102-d3, NSC 5025-d3, Prifac 2906-d3, Prifac 296, -d3 n-Capric Acid-d3, n-Decanoic Acid-d3, n-Decoic Acid-d3, n-Decylic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9CI), 10,10,10-Trideuteriodecanoic acid, Decanoic acid-10,10,10-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 10,10,10-trideuteriodecanoico
Peso molecular (g/mol) 175.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1652