Learn More
Decanal, TRC
Código de producto. 30136742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136742 50 g 50 g
30008698 100 g 100 g
17905085 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21250550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-31-2
Fórmula molecular C10 H20 O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Sinónimo Decanal, Capraldehyde, Capric aldehyde, Caprinaldehyde, Caprinic aldehyde, Decaldehyde, Decanaldehyde, Decyl aldehyde, Decylic aldehyde, NSC 6087, n-Decaldehyde, n-Decanal, n-Decyl aldehyde
Nombre IUPAC decanol
SMILES CCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanal
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514