Learn More
Decanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474773 500 mL 500 ml
11464773 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11656.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Decanal is used in fragrances and flavoring and it is an important component in citrus along with octanal, citral, and sinensal. It is also used in Air Care Products, Laundry and Dishwashing Products, Personal Care Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El decanol se utiliza en fragancias y saborizantes y es un importante componente en los cítricos junto con el octanal, el citral y el sinensal. También se emplea en productos para el cuidado del aire, de lavandería y lavavajillas, y para el cuidado personal.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-31-2
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00007031
Clave InChI KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
Nombre IUPAC decanol
SMILES CCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanal
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.828
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula lineal CH3(CH2)8CHO
Índice de refracción 1.428
Cantidad 500 mL
Beilstein 1362530
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanal