Learn More
Decametiltetrasiloxano, TRC
Código de producto. 30132660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132660 10 mL 10 ml
17911845 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21245010ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-62-8
Fórmula molecular C10 H30 O3 Si4
Peso molecular (g/mol) 310.69
Sinónimo Tetrasiloxane, 1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-decamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane (ACI), Tetrasiloxane, decamethyl- (6CI, 8CI, 9CI), 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane, DC 200 Fluid 1.5, Decamethyltetrasiloxane, Dow Corning OS 30, KF 96L1.5, KF 96L1.5CS, MD 2M, OS 30, OS 30 Fluid, SF 1.5, SH 200-1.5CS, Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 1.5CS, Xiameter PMX 200-1.5CS
Nombre IUPAC [dimetil(trimetilsililoxi)silil]oxi-dimetil-trimetilsililoxisilano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decamethyltetrasiloxane
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1272