Learn More
Decametilciclopentasiloxano, TRC
Código de producto. 30136083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136083 50 g 50 g
30132789 100 g 100 g
17957814 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21244050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-02-6
Fórmula molecular C10 H30 O5 Si5
Peso molecular (g/mol) 370.77
Sinónimo Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-, Cyclopentasiloxane, decamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane, Botanisil CP 33, Cyclic dimethylsiloxane pentamer, Cyclo-decamethylpentasiloxane, Cyclomethicone pentamer 245, Cyclopentadimethylsiloxane, Cyclopentasiloxane, D 5 (siloxane), D5, DC 2-5252C, DC 245, DC 345, DC 345 Fluid, Decamethylcyclopentasiloxane, Decamethylcylopentasiloxane, Decamethylpentacyclosiloxane, Dimethylsiloxane pentamer, Dow Corning 2-5252C, Dow Corning 245, Dow Corning 245 Fluid, Dow Corning 345, Dow Corning 345 Fluid, Dow Corning 345EU, Execol D 5, KF 7312T, KF 955, KF 995, LS 9000, Mirasil CM 5, NUC Silicone VS 7158, Pentacyclomethicone, SF 1202, SH 245, SH 245 (siloxane), SH 245 Fluid, Silbione 70045V5, Silbione V 5, Silicon Plus α, Silicone SF 1202, Siloxane D 5, TFS 405, TSF 405, TSF 405A, TSF 465, Tego Polish Additive 5, Union Carbide 7158 Silicone Fluid, VS 7158, Volasil 245, Volatile Silicone Fluid 345, Xiameter PMX, Xiameter PMX 0245
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decametil-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecano
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclomethicone 5
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.094