Learn More
Decametil-1,9-pentasiloxanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decamethyl-1,9-Pentasiloxanediol |
| CAS | 7445-36-5 |
| Fórmula molecular | C10H32O6Si5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethyl-1,9-pentasiloxanediol, 1,9-Dihydroxydecamethylpentasiloxane, Decamethylpentasiloxane-1,9-diol, Decamethylpentasiloxanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H32O6Si5/c1-17(2,11)13-19(5,6)15-21(9,10)16-20(7,8)14-18(3,4)12/h11-12H,1-10H3 |
| SMILES | C[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O |
| Nombre IUPAC | bis hidroxi(dimetil)silil]oxi-dimetilsilil]oxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 388.78 |