Learn More
Yoduro de decametonio, Mikromol™
Código de producto. 30050792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050792 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30050792 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3044.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Yoduro de decametonio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decamethonium Iodide
CAS 1420-40-2
Nombres de analitos o componentes Decamethonium Iodide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H38 N2 . 2 I
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran
Fórmula InChI InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC diyoduro de trimetil-[10-(trimetilazaniumil)decil]azanio
Peso molecular (g/mol) 512.3
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 512,1124 g/mol