Learn More
Yoduro de decametonio, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Decamethonium Iodide |
| CAS | 1420-40-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Decamethonium Iodide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H38 N2 . 2 I |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Show More |