Learn More
Bromuro de decametanio, TRC
Código de producto. 30137195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137195 10 g 10 g
30135165 5 g 5 g
30010582 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21245310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-22-0
Fórmula molecular C16H38N2+2
Peso molecular (g/mol) 258.49
Sinónimo N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl-1,10-decanediaminium, C 10, Decacuran, Decamethonium Bromide, Decamethonium Dibromide, Decamethylene-1,10-bistrimethylammonium Dibromide, Decamethylenebis[trimethylammonium Bromide], Syncurine;
Nombre IUPAC Trimetil-[10-(trimetilaniolil)decil]azanio
SMILES [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decamethonium Bromide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H38N2/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6/h7-16H2,1-6H3/q+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1402