Learn More
Decamethonium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16458528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458528 10 g 10 g
16421008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Specifica
Nombre del producto químico o material Decamethonium Bromide
Forma física Solid
CAS 541-22-0
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H38Br2N2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (199.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (119.53 mM)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Peso molecular (g/mol) 418.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.