Learn More
Decahidronaftaleno (mezcla de Cis + Trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decahydronaphthalene |
| CAS | 91-17-8 |
| Fórmula molecular | C10 H18 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | C1CCC2CCCCC2C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1409 |