Learn More
Decahidronaftaleno (mezcla de Cis + Trans), TRC
Código de producto. 30352869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352869 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30352869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21211550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Fórmula molecular C10 H18
Cantidad 50 mL
Sinónimo Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 138.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1409