Learn More
Decaglicerina, TRC
Código de producto. 30385243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385243 5 g 5 g
30383205 1 g -
30378469 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD9041005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9041-07-0
Fórmula molecular C30H62O21
Peso molecular (g/mol) 758.8
Sinónimo Decaglycerol-Desmodur N100-Sorbitan Tristearate Copolymer, Great Oil DE 1
SMILES C(C(COCC(COCC(COCC(COCC(COCC(COCC(COCC(COCC(COCC(CO)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decaglycerin
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H62O21/c31-1-21(33)3-43-5-23(35)7-45-9-25(37)11-47-13-27(39)15-49-17-29(41)19-51-20-30(42)18-50-16-28(40)14-48-12-26(38)10-46-8-24(36)6-44-4-22(34)2-32/h21-42H,1-20H2