Learn More
Decafluorobifenilo, TRC
Código de producto. 30367533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367533 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30367533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD210630100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorobiphenyl
CAS 434-90-2
Fórmula molecular C12 F10
Cantidad 100 mg
Sinónimo Biphenyl, decafluoro- (6CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluoro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluorobiphenyl, Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, NSC 97070, Perfluorobiphenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
SMILES Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)benceno
Peso molecular (g/mol) 334.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.984